Learn More
4-Amino-[1,2,5]Thiadiazol-3-Carbonsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259424
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Amino-[1, 2, 5]thiadiazole-3-carboxylic acid
CAS 2829-58-5
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C3H3N3O2S
MDL-Nummer MFCD00718830
Menge 1 g
Synonym 4-amino-1,2,5 thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino, 1,2,5-thiadiazole, tda2, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 4-amino, 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylic acid
InChI-Schlüssel OJMKAQZLZNNVTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NSN=C1C(O)=O
IUPAC-Name 4-Amino-1,2,5-thiadiazol-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 145.14
PubChem CID 251763
Formelmasse 145.14
Reinheit (%) 97%