Learn More
4-Acetyl-4-phenylpiperidin Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592721
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10315-03-4
Summenformel C13H17NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 239.74
MDL-Nummer MFCD00039037
InChI-Schlüssel JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
PubChem CID 2723767
IUPAC-Name 1-(4-Phenylpiperidin-4-yl)Ethanon;Hydrochlorid
SMILES CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 232°C to 234°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 239.74
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride