Learn More
4-Acetoxy-3-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470023
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 881-68-5
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00003362
InChI-Schlüssel PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC-Name (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 100 g
Beilstein 1963795
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 194.18
Reinheit (%) 98%