Learn More
4-Acetamidobenzoylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384995
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16331-48-9
Summenformel C9H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 197.618
MDL-Nummer MFCD02094022
InChI-Schlüssel KRKXGCJUNKZXOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7010341
IUPAC-Name 4-acetamidobenzoylchlorid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Acetamidobenzoyl chloride
Schmelzpunkt ∽145°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-acetylamino benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-acetylamino, benzoyl chloride, 4-acetylamino, acmc-20amqa, 4-acetamidobenzoylchloride, 4-acetylaminobenzoyl chloride
Formelmasse 197.62
Reinheit (%) 95%