Learn More
4,7-Dimethylpyrazol-[5,1-c][1,2,4]-triazin-3-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252832
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-58-3
Summenformel C8H8N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.178
MDL-Nummer MFCD00067873
InChI-Schlüssel JFCXJLMOHOXSTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 3,2-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine, maybridge1_004683, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c 1,2,4-triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethylpyrazolo 5,1-c triazine-3-carboxylic acid, 4,7dimethyl-pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylic acid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid, 4,7-dimethyl, pyrazolo 5,1-c 1,2,4 triazine-3-carboxylicacid,4,7-dimethyl
PubChem CID 2778429
IUPAC-Name 4,7-Dimethylpyrrazol[5,1-c][1,2,4]triazin-3-carbonsäure
SMILES CC1=NN2C(=C(N=NC2=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 192.18
Reinheit (%) 95%