Learn More
4,7-Dichlorchinolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10305990
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86-98-6
Summenformel C9H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 198.05
MDL-Nummer MFCD00006774
InChI-Schlüssel HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
IUPAC-Name 4,7-Dichlorchinolin
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4, 7-Dichloroquinoline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 148°C
Flammpunkt 164°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Synonym quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Formelmasse 198.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.