Learn More
4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-Tetramethyl-5-Indanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459926
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93892-40-1
Summenformel C19H30O
Molekulargewicht (g/mol) 274.448
MDL-Nummer MFCD00061045
InChI-Schlüssel WGQDDNQFNLMBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol, 4,6-bis isopropyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-2h-inden-5-ol, 4,6-bis methylethyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 1,1,3,3-tetramethyl-4,6-di propan-2-yl-2h-inden-5-ol, 1h-inden-5-ol, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl-1h-inden-5-ol
PubChem CID 621162
IUPAC-Name 1,1,1,3-Tetramethyl-4,6-di(propan-2-yl)-2H-inden-5-ol
SMILES CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(CC2(C)C)(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol
Schmelzpunkt 146°C to 148°C
Menge 1 g
Formelmasse 274.45
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'