Learn More
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10458830
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-17-6
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD00006674
InChI-Schlüssel RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Verlust bei Trocknung 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 24, 476
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) ≥97.5% (Acid)
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.