Learn More
4,6-Difluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490808
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Leicht löslich (0.062 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199526-97-1
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.132
MDL-Nummer MFCD01075213
InChI-Schlüssel MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778736
IUPAC-Name 4,6-Difluor-1H-Indol
SMILES C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Difluoroindole
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%