Learn More
4(5)-Iodimidazol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4(5)-Iodoimidazole |
Schmelzpunkt | 135°C to 138°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1616 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 193.96 |
Reinheit (%) | 94% |