Learn More
4,5-Dimethylfuran-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10326834
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 89639-83-8
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00085031
InChI-Schlüssel BNVXYXRSJIWWDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774924
IUPAC-Name 4,5-Dimethylfuran-2-Carbonsäure
SMILES CC1=C(OC(=C1)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dimethyl-2-furoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4,5-dimethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,4,5-dimethyl, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl, 3-methylbenzofurane, acmc-20lon1, 4,5-dimethylfurancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-2-furancarboxylic acid, 4,5-dimethyl-furan-2-carboxylic acid
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%