Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrozimtsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid |
Schmelzpunkt | ∼293°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 253.21 |
Reinheit (%) | 0.98 |