Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378205
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid was used in the synthesis of 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzamide and 6,7-dimethoxyquinazoline derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzoesäure wurde bei der Synthese von 4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzamid und 6,7-Dimethoxychinazolin-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in DMSO und Methanol. Löslichkeit in heißem NaOH mit 1 mol/l (fast transparent).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4998-07-6
MDL-Nummer MFCD00014697
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 192°C to 195°C
Summenformel C9H8NO6
Menge 100 g
Beilstein 2123903
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in DMSO and methanol. Solubility in hot 1mol/L NaOH (almost transparency).
InChI-Schlüssel WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Molekulargewicht (g/mol) 226.17
PubChem CID 78690
Formelmasse 227.17
Reinheit (%) 98%