Learn More
4,5-Difluor-2-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469468
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127371-50-0
Summenformel C7H5F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.119
MDL-Nummer MFCD04973772
InChI-Schlüssel DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
PubChem CID 2756252
IUPAC-Name 1,2-difluor-4-methyl-5-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 173.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit