Learn More
4,5-Dichlorpyridazin-3(2H)-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one |
Schmelzpunkt | 200°C to 204°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 120959 |
IUPAC-Name | 4,5-Dichlor-2,3-dihydropyridazin-3-on |
Formelmasse | 164.98 |
Reinheit (%) | 98% |