Learn More
4',5,7-Trihydroxyisoflavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405509
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Inhibitor der Tyrosin-Proteinkinase
4',5,7-Trihydroxyisoflavone is used to inhibitor of tyrosine protein kinase. Genistein inhibits EGF-stimulated phosphorylation in cultured cells. Also used to explore signal transduction pathways.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′,5,7-Trihydroxyisoflavon wird zum Inhibitor der Tyrosin-Proteinkinase verwendet. Genistein hemmt die EGF-stimulierte Phosphorylierung in kultivierten Zellen. Wird auch zur Untersuchung von Signaltransduktionswegen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-72-0
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
MDL-Nummer MFCD00016952
InChI-Schlüssel TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Schmelzpunkt ∼300°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 263823
Merck Index 14,4391
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water.
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver