Learn More
4,4'-(Octahydro-4,7-methan-5H-inden-5-yliden) Bisphenol 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10443171
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4′-(Octahydro-4,7-methano-5H-inden-5-ylidene) bisphenol
Namenshinweis 99%
CAS 1943-97-1
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219°C to 221°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H24O2
MDL-Nummer MFCD00213567
Menge 100 g
Synonym 5,7-methanoindan, 4,4'-octahydro-1h-4,7-methanoindene-5,5-diyl diphenol, phenol, 4,4'-octahydro-4,7-methano-5h-inden-5-ylidene bis, 4,4'-octahydro-1h-4,7-methanoindene-5,5-diyldiphenol, p,p'-octahydro-4,7-methano-5h-inden-5-ylidene bisphenol, 4,4'-octahydro-4,7-methano-5h-inden-5-ylidene bisphenol, 4-8-4-hydroxyphenyl tricyclo 5.2.1.0 2 ,? decan-8-yl phenol, dsstox_cid_27869, dsstox_rid_82622, dsstox_gsid_47893
InChI-Schlüssel WWCSTJWKTAXUGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC2C(C1)C3CC2CC3(C4=CC=C(C=C4)O)C5=CC=C(C=C5)O
Molekulargewicht (g/mol) 320.42
PubChem CID 102724
Formelmasse 320.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver