Learn More
4,4'-Methylen-bis(N-phenylmaleimid), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide) was used to cure glycidyl ester of eleostearic acid (GEEA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Methylenbis(N-phenylmaleimid) wurde zur Aushärtung von Glycidyl-Fettsäureester verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,4′-Methylenbis(N-phenylmaleimid) wurde zur Aushärtung von Glycidyl-Fettsäureester verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide) |
Schmelzpunkt | 156°C to 158°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 333986 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 358.36 |
Reinheit (%) | 95% |