Learn More
4,4'-Methylenbis(N,N-dimethylanilin), 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)is used as a chemical intermediate in the manufacture of dyes and for its hydrochloric salt and is also used as an analytical reagent in the determination of lead.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Methylenbis(N,N-dimethylanilin) wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und für sein Salz verwendet und wird auch als analytisches Reagenz bei der Bestimmung von Blei verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,4′-Methylenbis(N,N-dimethylanilin) wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen und für sein Salz verwendet und wird auch als analytisches Reagenz bei der Bestimmung von Blei verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline) |
Schmelzpunkt | 85°C to 88°C |
Siedepunkt | 155°C to 157°C (0.1 mmHg) |
Flammpunkt | 178°C (352°F) |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 479956 |
Merck Index | 14,6176 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 254.38 |