Learn More
4,4'-Methylen-bis(N,N-dimethylaniline), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499430
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-61-1
Summenformel C17H22N2
Molekulargewicht (g/mol) 254.37
MDL-Nummer MFCD00008317
InChI-Schlüssel JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC-Name 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86.0°C to 90.0°C
Farbe Beige-Braun oder Grau oder Weiß
Siedepunkt 390.0°C
Flammpunkt 178°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2C6H4NH2
Menge 500 g
Beilstein 13, 239
Merck Index 15, 6255
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Formelmasse 254.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen