Learn More
4-(-Hydroxyphenyl)cyclohexanon,4-hydroxyphenyl)cyclohexanon, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472108
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105640-07-1
Summenformel C12H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD00210693
InChI-Schlüssel SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl cyclohexan-1-one, 4-4-hydroxyphenyl-cyclohexanone, cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl, 4-4-hydroxyphenyl-1-cyclohexanone, acmc-1cukv, 4-4-oxocyclohexyl phenol, ksc495c5l, 4-4'-hydroxyphenyl-cyclohexanone
PubChem CID 4598916
IUPAC-Name 4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexan-1-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Menge 1 g
Beilstein 3269332
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) ≥97%