Learn More
4-(4-Fluorphenoxy)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445787
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenoxy)phenylacetic acid
CAS 41073-15-8
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Summenformel C14H11FO3
MDL-Nummer MFCD08446956
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym 4-4-fluorophenoxy phenylacetic acid, 2-4-4-fluorophenoxy phenyl acetic acid, 4-4-fluorophenoxy phenyl acetic acid, acmc-20amw0
InChI-Schlüssel VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)F
IUPAC-Name 2-[4-(4-Fluorphenoxy)phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 246.237
PubChem CID 15549820
Formelmasse 246.24
Reinheit (%) 97%