Learn More
4-(4-Fluorophenoxy)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395489
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137736-06-2
Summenformel C13H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.21
MDL-Nummer MFCD01631896
InChI-Schlüssel YUPBWHURNLRZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4'-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-4-fluorophenoxy, pubchem23015, acmc-209ceq, yupbwhurnlrzql-uhfffaoysa, 4-4-fluorophenoxyl benzaldehyde, 4-fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PubChem CID 3856802
IUPAC-Name 4-(4-Fluorphenoxy)benzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 216.21
Reinheit (%) 97%