Learn More
4,4″-Dinitro-p-Terphenyl, 98+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4''-Dinitro-p-terphenyl |
Schmelzpunkt | 276°C to 280°C |
Summenformel | C8H7NOS |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2160043 |
Synonym | 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate |
InChI-Schlüssel | QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC1=CC=CC=C1N=C=S |
IUPAC-Name | 1-isothiocyanat-2-methoxybenzol |
Molekulargewicht (g/mol) | 165.21 |