Learn More
4-[4-(Dimethylamino)-phenylazo]-benzoesäure N-Succinimidylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431146
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester is a useful reagent (similar to MANCYL-SE) for labeling proteins or peptides through their amino-groups by forming stable peptide bonds. The succinimidyl ester is reactive with terminal amines or lysines of peptides and other nucleophiles for fluorescent studies of proteins. Its fluorescent properties (has a characteristic broad and intense visible absorption but has no fluorescence) make it an ideal long wavelength quencher and it has been utilized as an acceptor chromophore in FRET studies. It is also used for N-terminal modification of peptides in automated synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-[4-(Dimethylamin)phenylazo]benzoesäure-N-succinimidylester ist ein nützliches Reagenz (ähnlich wie MANCYL-SE) zur Markierung von Proteinen oder Peptiden durch ihre Aminogruppen mittels Bildung stabiler Peptidbindungen. Der Succinimidylester ist reaktiv mit terminalen Aminen oder Lysinen von Peptiden und anderen Nukleophilen für Fluoreszenzstudien von Proteinen. Seine fluoreszierenden Eigenschaften mit charakteristischer Breite und intensiver sichtbarer Absorption, aber ohne Fluoreszenz, machen ihn zu einem idealen langwelligen Quencher. Zudem wird er in FRET-Studien als Akzeptorchromophor verwendet. Er wird auch für die N-terminale Modifikation von Peptiden in der automatisierten Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 146998-31-4
Summenformel C19H18N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 366.377
MDL-Nummer MFCD00467415
InChI-Schlüssel IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, dabcyl se dye, dabcyl acid, se, 4-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid, succinimidyl ester, 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl-nhs, e-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoate, 2,5-pyrrolidinedione, 1-4-4-dimethylamino phenyl azo benzoyl oxy, dabcyl-se; 4-4-dimethylamino phenylazo benzoic acid n-succinimidyl ester, dabcyl se, solid
PubChem CID 4206604
ChEBI CHEBI:52005
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzoat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid N-succinimidyl ester
Menge 25 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Formelmasse 366.37
Reinheit (%) ≥98%