Learn More
4,4″-dibrom-p-Terphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244418
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17788-94-2
Summenformel C18H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 388.10
MDL-Nummer MFCD00272889
InChI-Schlüssel VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dibromo-p-terphenyl, 4,4-dibromo-1,1':4',1-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, 4,4-dibromo, acmc-1c6h6, 1,4-bis 4-bromophenyl benzene, 4-bromo-4'-4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, 1∼4∼,3∼4∼-dibromo-1∼1∼,2∼1∼:2∼4∼,3∼1∼-terphenyl, 4,4 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-dibromo-p-terphenyl, 4,4 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-dibromo-1,1 inverted exclamation marka:4 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-terphenyl
PubChem CID 12455998
IUPAC-Name 1,4-bis(4-Bromphenyl)benzol
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4''-Dibromo-p-terphenyl
Schmelzpunkt 318.0°C to 320.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 388.1
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4''-Dibromo-p-terphenyl, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.