Learn More
4,4″-Diamino-p-Terphenyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397425
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3365-85-3
Summenformel C18H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 260.34
MDL-Nummer MFCD00051532
InChI-Schlüssel QBSMHWVGUPQNJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-diamino-p-terphenyl, 4,4-diaminoterphenyl, 4-4-4-aminophenyl phenyl aniline, ccris 4965, p-terphenyl, 4,4-diamine, 1,1':4',1-terphenyl-4,4-diamine, 4'-4-aminophenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 4,4-diamino-4-terphenyl
PubChem CID 104949
IUPAC-Name 4-[4-(4-aminophenyl)phenyl]anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4''-Diamino-p-terphenyl
Schmelzpunkt 244°C to 250°C
Menge 1 g
Beilstein 2120295
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 95%