Learn More
4-(4-Chlorphenoxy)-3-(Trifluormethyl)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448315
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57688-17-2
Summenformel C13H9ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 287.666
MDL-Nummer MFCD01908501
InChI-Schlüssel LEIVFIRDFAJXDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl, pubchem2956, 4-4-chloranylphenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 726092
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenoxy)-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Brechungsindex 1.565
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 287.67
Reinheit (%) 97%