Learn More
4,4'-Bis(3-Aminophenoxy)Diphenylsulfon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483407
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30203-11-3
Summenformel C24H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 432.49
MDL-Nummer MFCD00054738
InChI-Schlüssel WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, bis 4-3-aminophenoxy phenyl sulfone, 4,4'-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, 3-4-4-3-aminophenoxy benzenesulfonyl phenoxy aniline, 4-3-aminophenoxy-1-4-3-aminophenoxy phenyl sulfonyl benzene, acmc-209hds, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy dianiline
PubChem CID 121657
IUPAC-Name 3-{4-[4-(3-aminophenoxy)benzenesulfonyl]phenoxy}aniline
SMILES NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 50 g
Formelmasse 432.5
Reinheit (%) 95%