Learn More
4,4',4″-Trimethyltriphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1159-53-1 | C21H21N | 287.406 g/mol
48.75 CHF - 619.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1159-53-1
Summenformel C21H21N
Molekulargewicht (g/mol) 287.406
MDL-Nummer MFCD00674043
InChI-Schlüssel YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
PubChem CID 70873
IUPAC-Name 4-Methyl-N,N-bis(4-methylphenyl)anilin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15411239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64162.03
1 g
48.75 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15421239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64162.06
5 g
166.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15431239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64162.14
25 g
619.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Used for proteomics research. Also employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird für die Proteomikforschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Tetrahydrofuran (THF).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1159-53-1
287.406
YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
70873
CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
C21H21N
MFCD00674043
tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
4-Methyl-N,N-bis(4-methylphenyl)anilin
Spezifikation
4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
114°C to 118°C (literature)
C21H21N
2215309
Soluble in chloroform and tetrahydrofuran (THF).
CC1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=C(C=C2)C)C3=CC=C(C=C3)C
287.406
287.41
Fest
1159-53-1
Weiß
MFCD00674043
tri-p-tolylamine, 4,4',4-trimethyltriphenylamine, 4,4,4-trimethyltriphenylamine, tri p-tolyl amine, benzenamine, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl, 4-methyl-n,n-bis 4-methylphenyl aniline, tris 4-methylphenyl amine, n,n-di-p-tolyl-p-toluidine, n,n,n-tri p-tolyl amine, trip-tolylamine
YXYUIABODWXVIK-UHFFFAOYSA-N
4-Methyl-N,N-bis(4-methylphenyl)anilin
70873
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 214-595-1
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4,4',4″-Trimethyltriphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals