Learn More
4,4',4″-Trichlorotritylalkohol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337076
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3010-80-8
Summenformel C19H13Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 363.66
MDL-Nummer MFCD00051795
InChI-Schlüssel BPFKTJMHOWDJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris 4-chlorophenyl methanol, 4,4',4-trichlorotrityl alcohol, tris-4-chloro-phenyl-methanol, tri 4-chlorophenyl methanol, acmc-1clfy, tris-p-chlorophenyl methanol, tris 4-chlorophenyl methan-1-ol, 4,4,4-trichlorotrityl alcohol, benzenemethanol,4-chloro-a,a-bis 4-chlorophenyl
PubChem CID 76379
IUPAC-Name tris(4-chlorophenyl)methanol
SMILES OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4',4''-Trichlorotrityl alcohol
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Menge 2 g
Beilstein 2293156
Formelmasse 363.67
Reinheit (%) 95%