Learn More
4-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl]-benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459885
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-44-6
Summenformel C13H20BClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 314.573
MDL-Nummer MFCD09027218
InChI-Schlüssel VZGUMMZRYDMYMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl carbonyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl carbonyl benzeneboronic acid hcl, 4-4-2-hydroxyethyl piperazinocarbonyl phenylboronic acid hcl, c13h19bn2o4.clh, 4-4-2-hydroxyethyl piperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1, boronicacid,b-4-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl carbonyl phenyl-,hydrochloride 1:1, boronicacid, b-4-4-2-hydroxyethyl-1-piperazinyl carbonyl phenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 44119570
IUPAC-Name [4-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-Carbonyl]Phenyl]Boronsäure;Hydrochlorid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCN(CC2)CCO)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinylcarbonyl]benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 1 g
Formelmasse 278.11
Reinheit (%) 97%