Learn More
4-3-(Trifluormethyl)phenyl]-4-piperidinol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225380
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Namenshinweis 97%
CAS 2249-28-7
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C to 95°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H14F3NO
MDL-Nummer MFCD00044832
Menge 25 g
Synonym 4-3-trifluoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl, 4-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl piperidin-4-ol, 4-3-trifuoromethyl phenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-pound 3-trifluoromethylphenyl-4-piperidinol, 4-3-trifluoromethylphenyl-4'-piperidinol, 4-3-trifluoromethyl phenyl-4'-piperidinol
InChI-Schlüssel ILKPZCKFWLTEBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1(C2=CC(=CC=C2)C(F)(F)F)O
IUPAC-Name 4-[3-(Trifluormethyl)Phenyl]Piperidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 245.245
PubChem CID 75255
Formelmasse 245.24
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4- 3-(Trifluoromethyl)phenyl!-4-piperidinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.