Learn More
4-(3-Bromthien-2-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113044
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-09-4
Summenformel C11H7BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 283.14
MDL-Nummer MFCD09879966
InChI-Schlüssel WAOAWGITQLHUFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-bromothien-2-yl benzoic acid, 4-3-bromothiophen-2-yl benzoic acid
PubChem CID 24229749
IUPAC-Name 4-(3H-Tetrazol-2-yl)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(Br)C=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Bromothien-2-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 283.14
Reinheit (%) 97%