Learn More
4-(3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1-yl)-N-Methylbenzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 215.3 |
Reinheit (%) | 95% |