Learn More
4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone |
Schmelzpunkt | 49°C to 53°C |
Siedepunkt | 164°C to 165°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 169843 |
Formelmasse | 192.22 |
Reinheit (%) | 98% |