Learn More
4-(2-Methoxyphenoxy)benzensulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498325
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-30-5
Summenformel C13H11ClO4S
Molekulargewicht (g/mol) 298.74
MDL-Nummer MFCD01631898
InChI-Schlüssel DKNWPXFCLUKCQB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794709
IUPAC-Name 4-(2-methoxyphenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
SMILES COC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 4-2-methoxyphenoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxy-phenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-methoxyphenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-methoxyphenoxy benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride,4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylsulfonyl chloride
Formelmasse 298.75
Reinheit (%) 96%