Learn More
4-(2-Chloracetyl)-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477588
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20751-75-1
Summenformel C10H10ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 227.706
MDL-Nummer MFCD06655687
InChI-Schlüssel AYFZGNOUGDUMDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroacetyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine, 4-2-chloroacetyl-2h-1,4-benzothiazine, 2-chloro-1-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-4-yl ethan-1-one, 2-chloro-1-2,3-dihydro-1,4-benzothiazin-4-yl ethanone, ethanone, 2-chloro-1-2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazin-4-yl, 2-chloro-1-10-thia-7-azabicyclo 4.4.0 deca-1,3,5-trien-7-yl ethanone, 1-2h-benzo b 1,4 thiazin-4 3h-yl-2-chloroethanone, 2-chloro-1-2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazin-4-yl ethan-1-one
PubChem CID 4962259
IUPAC-Name 2-Chlor-1-(2,3-Dihydro-1,4-Benzothiazin-4-yl)Ethanon
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2N1C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzothiazine
Menge 250 mg
Formelmasse 227.71
Reinheit (%) 97%