Learn More
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 236.22 |
Reinheit (%) | 97% |