missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-[2-(2-pyrazinyl)-4-thiazolyl]biphenyl-4-Boronsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15443956
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2096338-84-8
Summenformel C19H14BN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 359.21
MDL-Nummer MFCD22682931
InChI-Schlüssel QIJNANKKYORYSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-2-2-pyrazinyl-4-thiazolyl biphenyl-4-boronic acid
PubChem CID 73996294

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-[2-(2-Pyrazinyl)-4-thiazolyl]biphenyl-4-boronic acid
Menge 5 g
Formelmasse 360.22
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt