Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10340943
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 160388-54-5
Summenformel C10H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.201
MDL-Nummer MFCD07187900
InChI-Schlüssel DJXUEFGFCMIONN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159714
IUPAC-Name 4-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%