Learn More
4-{[1-(tert.-Butoxycarbonyl)-4-Piperidinyl]-oxy}-Benzoesäure, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593393
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 162046-56-2
Summenformel C17H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 321.373
MDL-Nummer MFCD06658985
InChI-Schlüssel LUVXDMFUUZGFST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy benzoic acid, 4-1-boc-4-piperidyloxy benzoic acid, 4-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl oxy benzoic acid, 4-1-boc piperidin-4-yloxy benzoic acid, 4-4-carboxyphenoxy piperidine, n-boc protected, 4-1-t-butoxycarbonyl-4-piperidyloxy benzoic acid, 4 1-t-butoxycarbonyl 4-piperadinyl oxybenzoic acid
PubChem CID 2794649
IUPAC-Name 4-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]oxybenzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-{[1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]oxy}benzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 321.37
Reinheit (%) 97%