Learn More
4-(1-Pyrrolidinylcarbonylamino)Benzenboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489845
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874290-95-6
Summenformel C17H25BN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 316.208
MDL-Nummer MFCD08689514
InChI-Schlüssel YYWNYUFLSXVMRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine-1-carboxamide, 4-pyrrolidin-1-ylcarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester, n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrrolidine-1-carboxamide, 4-pyrrolidinylcarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-1-pyrrolidinylcarbonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 1-pyrrolidinecarboxamide, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 1-pyrrolidinecarboxamide,n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
PubChem CID 44119373
IUPAC-Name N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]pyrrolidin-1-carboxamid
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)N3CCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinylcarbonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Menge 250 mg
Formelmasse 316.21
Reinheit (%) 97%