Learn More
4-(1-Imidazolyl)-phenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470723
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10041-02-8
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.18
MDL-Nummer MFCD00005281
InChI-Schlüssel CYKCUAPYWQDIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazol-1-yl phenol, 4-1h-imidazol-1-yl phenol, 4-imidazol-1-yl-phenol, 4-1-imidazolyl phenol, 1-p-hydroxyphenyl imidazole, phenol, 4-1h-imidazol-1-yl, 1-4-hydroxyphenyl imidazole, 4-imidazolylphenol, 4‐ 1h‐imidazol‐1‐yl phenol compound 1, p-1-imidazolyl phenol
PubChem CID 82315
IUPAC-Name 4-Imidazol-1-ylphenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Imidazolyl)phenol
Schmelzpunkt 204°C to 208°C
Menge 25 g
Beilstein 509999
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%