Learn More
4-(1,3-Oxazol-5-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-1,3-oxazol-5-yl aniline, 4-5-oxazolyl aniline, 4-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 4-5-oxazolyl, 5-4-aminophenyl oxazole, benzenamine,4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-yl-aniline, maybridge3_001299, 4-oxazol-5-yl-phenylamine |
Formelmasse | 160.18 |
Reinheit (%) | 97% |