Learn More
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzamid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 205.24 |
Reinheit (%) | 95% |