Learn More
3M™ PAPR-Zubehör der Versaflo™ TR-Serie, Funkenfänger
Bei der Montage im Filterdeckel des TR-300 PAPR trägt der TR-362 Funkenfänger zum Schutz des HE-Filters und der PAPR-Einheit vor Beschädigungen durch Funken oder andere warme Materialien bei.
Marke:  3M™ 7000103970
9.04 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15709897
  • 15.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 3M Katalog-Nr. TR-362
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
Schützt den HE-Filter und das luftreinigende Gebläse-Atemschutzgerät vor Schäden durch Funken oder andere heiße Materialien
Gehäuse TR-362
Funkenfänger
PAPR-System der Versaflo TR-Serie
2er-Karton