Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR-Zubehör, Funkenfänger
Zur Verwendung mit Versaflo™ PAPR der Serie TR-600
Marke: 3M™ 7100035845
18.79 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- TR-662 Funkenfänger werden mit allen Filtern und Kassetten der TR-600 Serie verwendet
- Schützt Filter und Kassetten der TR-6000 Serie vor möglichen Schäden durch Funken
- Dient als Vorfilter, indem größere Partikel erfasst werden, die den Hauptfilter belasten würden
- Flexible Anwendung, da TR-662 mit TR-6600 Vorfilter verwendet werden kann
- Senkt die Betriebskosten durch Verlängerung der Lebensdauer von Filtern und Kassetten der TR-6000 Serie
- Farbe: Silber
Anwendungen:
Gesundheitswesen
Certifications
NIOSH-zugelassen
Spezifikation
Silber | |
Funkenfänger | |
Versaflo™ PAPR-System der Serie TR-600 | |
2/Karton |
Wiederverwendbar | |
Gesundheitswesen | |
TR-662 |