Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600 Serie PAPR-Zubehör, Luftstromanzeiger TR-971
Ermöglicht die Bestätigung der Luftströmungswerte von PAPR der Serie TR-600
Marke: 3M™ 7100035846
25.01 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestätigt die werkseitige Kalibrierung des Luftstroms
- Für Tests in verschiedenen Höhen und Temperaturen im Betriebsbereich des PAPR-Systems konzipiert.
- Anwenderfreundlich
Anwendungen:
Empfohlene Industrie: Gesundheitswesen, Pharmazie, Schwerindustrie, Fertigung, allgemeine Fertigung
Certifications
NIOSH-zugelassen
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Versaflo™ PAPR-System der Serie TR-600 | |
Je 1 |
Luftstromanzeige | |
TR-971 |