Learn More
3M™ Versaflo M-400 Serie PARP-Außenverkleidung
Eine M-444 Innenverkleidung (separat erhältlich) muss mithilfe des Reißverschlusses an der Außenverkleidung angebracht werden.
Marke:  3M™ 7100137850
159.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15700078
  • 224.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der M-446 Schutzkragen ist eine bequeme, fusselarme Außenverkleidung für 3M™ Versaflo M-400 Helme
  • Hergestellt aus Nomex. Der M-447 Schutzkragen ist eine schwer entflammbare Außenverkleidung für 3M™ Versaflo M-400 Helme
  • Hergestellt aus Cordura-Nylon. Der M-448 Schutzkragen ist eine langlebige Außenverkleidung für 3M™ Versaflo M-400 Helme
  • 3M Katalog M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,000
Außenmantel, flammbeständig
M-400 Sturzhelm
Nomex
Reinigung, Elektrik, Instandhaltung, Lackierung, Schleifen, Schweißen
Gehäuse M-447, Flame Resistant